Kluczowe dokumenty
909157
Alkyne functionalized gelatin
degree of substitution > 80%
Synonim(y):
Klikalna żelatyna, Żelatyna funkcjonalizowana alkinami
About This Item
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
Degree of substitution: >80% by TNBS method
NMR: Conforms to structure
Formularz
powder
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ze względu na biodegradowalność i biokompatybilność, żelatyna jest rutynowo stosowana w hydrożelach do zastosowań biomedycznych, takich jak dostarczanie leków, inżynieria tkankowa i biodruk 3D. Hydrożele na bazie żelatyny są syntetyzowane poprzez sieciowanie funkcjonalizowanych żelatyn. W zależności od tożsamości grup funkcyjnych, do syntezy usieciowanych hydrożeli żelatynowych można zastosować kilka różnych procesów, w tym metody oparte na rodnikach (termicznych lub fotochemicznych) oraz metody chemii kliknięć. Żelatyna funkcjonalizowana alkinami może być stosowana w syntezie hydrożeli z wykorzystaniem chemii typu "click" z substratami azydkowymi lub tiolowymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Thiol-yne ′click′/coupling chemistry and recent applications in polymer and materials synthesis and modification.
Lowe AB, et al.
Polymer, 55, 5517-5549 (2014)
Synthesis, properties, and biomedical applications of gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels.
Yue K, et al.
Biomaterials, 73, 254-271 (2015)
Vinh X Truong et al.
Biomacromolecules, 16(7), 2246-2253 (2015-06-10)
In this study, we present a method for the fabrication of in situ forming gelatin and poly(ethylene glycol)-based hydrogels utilizing bioorthogonal, strain-promoted alkyne-azide cycloaddition as the cross-linking reaction. By incorporating nitrobenzyl moieties within the network structure, these hydrogels can be
Gelatin hydrogels via thiol-ene chemistry.
Russo L, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 147, 587-592 (2016)
Sandeep T Koshy et al.
Advanced healthcare materials, 5(5), 541-547 (2016-01-26)
Injectable gelatin hydrogels formed with bioorthogonal click chemistry (ClickGel) are cell-responsive ECM mimics for in vitro and in vivo biomaterials applications. Gelatin polymers with pendant norbornene (GelN) or tetrazine (GelT) groups can quickly and spontaneously crosslink upon mixing, allowing for