Kluczowe dokumenty
904643
Thiol functionalized gelatin
Synonim(y):
Funkcjonalizowana żelatyna, Żelatyna funkcjonalizowana tiolem, Żelatyna sfunkcjonalizowana SH, Żelatyna tiolowa, Żelatyna tiolowana, Żelatyna-SH- Żel-SH
About This Item
Polecane produkty
opis
NMR: Conforms to structure
Thiol content 150-350 μmol/g
Próba
150-350 μmol/g (Free Thiol Concentration by UVVI, UV-vis)
Formularz
powder
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.