Merck
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Synonim(y):
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Wzór liniowy:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
flakes
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)