Kluczowe dokumenty
920444
mPEG functionalized gelatin
50% PEGylation, PEG average Mn 1k, gel strength 300 g Bloom
Synonim(y):
PEGylowana żelatyna
About This Item
Wzór liniowy:
(C32H50N9O12-)m(CH2CH2O)n
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
(solid or chunk(s) or fiber)
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 1k
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Żelatyna funkcjonalizowana mPEG to żelatyna typu A szczepiona PEG, która może być stosowana w badaniach nad dostarczaniem leków. Żelatyna jest zdenaturowanym białkiem otrzymywanym w wyniku hydrolizy kolagenu zwierzęcego. Jej biodegradowalność, biokompatybilność, potencjał modyfikacji chemicznej i możliwość sieciowania sprawiają, że nanocząstki na bazie żelatyny (GNP) są obiecującym systemem nośnikowym do zastosowań związanych z dostarczaniem leków. Funkcjonalizacja mPEG ma kilka zalet - przedłużony obieg w organizmie, zmniejszoną degradację przez enzymy metaboliczne oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie immunogenności białka.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Modified gelatin nanoparticles for gene delivery.
Wettig S D, et al.
Int. J. Pharmacol., 554, 224-234 (2019)
A novel smart PEGylated gelatin nanoparticle for co-delivery of doxorubicin and betanin: A strategy for enhancing the therapeutic efficacy of chemotherapy.
Ghorbani M, et al.
Materials Science and Engineering, C, 97, 833-841 (2019)