Merck
903620
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,3,4,20,21-13C5 glucuronide sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C22H43NaO8
Masa cząsteczkowa:
523.58
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[13C@H](O)[13CH3])[C@]3(C)C[13CH2][13C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](C5O)O)O)C([O-])=O)[13CH2]1.[Na+]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)