Kluczowe dokumenty
905461
2-Ketobutyric-d5 acid sodium salt hydrate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D5O3Na · xH2O
Masa cząsteczkowa:
129.10 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O=C(O[Na])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)