Merck
486663
Sigma-Aldrich
Fluoromethane-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CD3F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
44.2 atm ( 21.1 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
tw
−77.9 °C (lit.)
mp
−141.8 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])F
InChI
1S/CH3F/c1-2/h1H3/i1D3
Klucz InChI
NBVXSUQYWXRMNV-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)