Merck
613894
Sigma-Aldrich
Dichlorofluoromethane-d
98 atom % D
Synonim(y):
Freon® 21-d
About This Item
Wzór liniowy:
CDFCl2
Masa cząsteczkowa:
103.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Gas cylinderExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)