Merck
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
Synonim(y):
Tetrafluoromethane-12C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
12CF4
Masa cząsteczkowa:
87.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
13C-depleted
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
Klucz InChI
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)