Kluczowe dokumenty
710717
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 6 %, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane 1 %
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
Formularz
solution
skład
1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1%
TMS, 6%
stężenie
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)