About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
129Xe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
80 atom %
Formularz
gas
bp
-107.1 °C (lit.)
ciąg SMILES
[129Xe]
InChI
1S/Xe/i1-2
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-YPZZEJLDSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?