600253
Helium-3He
99.9999 atom %, 99.995% (CP)
About This Item
czystość izotopowa
99.9999 atom %
Próba
99.995% (CP)
Postać
gas
zanieczyszczenia
<0.005% Total others
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
Klucz InChI
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3