Kluczowe dokumenty
901020
Poly(dioxanone-co-glycolide)
90:10, viscosity 2.0 dL/g
Synonim(y):
PDO-PGA, PDS-PGA
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H6O3)m(C4H4O4)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
chips
proporcje
p-dioxanone:glycolide 90:10±5
kolor
white to off-white
lepkość
1.5-2.5 dL/g
2.0 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli( dioksanon-co-glikolid) jest biodegradowalnym kopolimerem syntetyzowanym z polimeryzacji z otwarciem pierścienia p-dioksanonu i glikolidu. Ze względu na wiązania estrowe znajdujące się w szkielecie polimeru, polimery te są zdolne do degradacji poprzez hydrolizę. Przy różnych stopniach alifatyczności, stosunek dwóch monomerów wpływa na szybkość hydrolizy, a tym samym na szybkość degradacji. Inne czynniki wpływające na degradację tych materiałów mogą obejmować zastosowanie końcowe lub metody przetwarzania po polimeryzacji.
Zastosowanie
Poli(dioksanon-co-glikolid) to biodegradowalny kopolimer charakteryzujący się wysoką wytrzymałością poli(dioksanonu) i elastycznością poli(glikolidu) do zastosowań w badaniach biomedycznych, takich jak urządzenia biomedyczne, systemy dostarczania leków i konstrukcje inżynierii tkankowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers