Kluczowe dokumenty
915890
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
natural origin, PHH content 15.2 %
Synonim(y):
PHB, PHBH, Polihydroksymaślan
About This Item
Wzór liniowy:
[C4H6O2]x[C6H10O2]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 580,000
skład
3-Hydroxyhexanoic acid content, 15.2%
PHH content, 15.2%
kolor
white to off-white
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poli((R)-3-hydroksymaślan-co-(R)-3-hydroksyheksanian) jest biokompatybilnym i biodegradowalnym polimerem wytwarzanym w procesie fermentacji genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów. Poli(kwas 3-hydroksymasłowy) (PHB) jest powszechnie stosowanym polihydroksyalkanianem (PHA), który jest szeroko stosowany do pakowania żywności, implantów medycznych, biodegradowalnych szwów i systemów dostarczania leków ze względu na jego biokompatybilne i biodegradowalne właściwości. PHB badano jako mikro- i nanonośniki do dostarczania leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Anupama Shrivastav et al.
BioMed research international, 2013, 581684-581684 (2013-08-29)
Drug delivery technology is emerging as an interdisciplinary science aimed at improving human health. The controlled delivery of pharmacologically active agents to the specific site of action at the therapeutically optimal rate and dose regimen has been a major goal
Sumeet Kapoor et al.
International journal of pharmaceutics, 511(2), 876-889 (2016-08-06)
Faster biodegradation, immunogenicity and lack of cell penetrative capabilities are hurdles in development of peptidyl drugs for cancer therapy. Polymeric carriers can be used to overcome these problems. The present study is focused on the use of polyhydroxybutyrate as a
K Juni et al.
Critical reviews in therapeutic drug carrier systems, 3(3), 209-232 (1987-01-01)
Poly(hydroxy acids) so far have been examined for use in drug delivery in limited number, while the advantageous use of the polymers has been recognized due to their biodegradability and biocompatibility. Homo- and copolymers of lactic acid and glycolic acid
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
915890-1G | 4061842383672 |