Kluczowe dokumenty
457620
Polyglycolide
inherent viscosity 1.4dL/g
Synonim(y):
PGA, Poly(glycolic acid)
Formularz
solid
ramy czasowe degradacji
6-12 months
lepkość właściwa
1.1-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in hexafluoroisopropanol(25 °C)
temp. przejścia
Tm 220-230 °C
rozpuszczalność
hexafluoroisopropanol: soluble
gęstość
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Właściwości fizyczne
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
457620-10G | 4061838140302 |
457620-1G | 4061832342306 |
457620-5G | 4061838140319 |