Merck
900313
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 45:55, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PCL-PGA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chunks
Poziom jakości
proporcje
caprolactone:glycolide 45:55
lepkość
1.5 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.