Merck
901011
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g 
Synonim(y):
PGA-PCL, PGCL
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H4O4)m(C6H10O2)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chips
proporcje
glycolide:caprolactone 60:40±5
kolor
light yellow to tan
lepkość
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Poli(kaprolakton-co-glikolid) (PGCL) jest biodegradowalnym i biokompatybilnym kopolimerem syntetyzowanym z polimeryzacji z otwarciem pierścienia glikolidu i ε-kaprolaktonu. Ze względu na wiązania estrowe znajdujące się w szkielecie polimeru, kopolimery te są zdolne do degradacji poprzez hydrolizę. W zależności od stosunku użytych monomerów i struktury bloku polimerowego można uzyskać różne formy PGCL. Te różne formy dają materiały o różnym stopniu krystaliczności, przemianach termicznych, rozpuszczalności i szybkości degradacji.
Zastosowanie
Poli(kaprolakton-co-glikolid) (PGCL) jest biodegradowalnym i biokompatybilnym kopolimerem do stosowania w biomedycznych urządzeniach badawczych, takich jak implanty, szwy, urządzenia protetyczne, rusztowania do zastosowań w inżynierii tkankowej, mikro i nanocząstki. PGA-PCL jest również wykorzystywany w badaniach nad dostarczaniem leków, takich jak synteza i stosowanie koniugatów polimer-lek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901011-5G4061833341704