Key Documents
900710
Boron nitride
nanoplatelet, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Synonim(y):
2D Dispersion, BN Dispersion nonionic surfactant, BN Dispersion with Pluronic F87
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.1-0.5 mg/mL in H2O
wielkość cząstki
≤500 nm
tw
100 °C (water)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials