Key Documents
900692
2,4,6-Tris(4-methoxyphenyl)pyrylium tetrafluoroborate
Synonim(y):
2,4,6-Tri-p-anisylpyrylium (TAP) fluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
346-351 °C
ciąg SMILES
COC(C=C1)=CC=C1C2=[O+]C(C3=CC=C(OC)C=C3)=CC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C2.FB(F)F.[F-]
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
Cyclization–endoperoxidation cascade reactions of dienes mediated by a pyrylium photoredox catalyst
Metal-Free Ring-Opening Metathesis Polymerization
Cationic Polymerization of Vinyl Ethers Controlled by Visible Light
Electron-Transfer-Induced Diels ± Alder Reactions of Indole and Exocyclic Dienes: Synthesis and Quantum-Chemical Studies
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)