Merck
85730
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
technical, ≥90% (GC), strongly brown
Synonim(y):
Octadecanoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.92
Beilstein:
639784
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
Formularz
liquid
kolor
strongly brown
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
Klucz InChI
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek stearylu może modyfikować dwuoctan celulozy (CDA) poprzez zastąpienie resztkowych wolnych grup hydroksylowych w syntezie materiałów, które są wykorzystywane do produkcji masek chirurgicznych, fartuchów i innych produktów przemysłowych pochłaniających kurz i mgłę. Może być stosowany w syntezie ultrastabilnej superhydrofobowej siatki przypominającej kabel koncentryczny. Jest również stosowany w syntezie chitozanu modyfikowanego stearoilem jako nośników leków do dostarczania paklitakselu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuangfei Wang et al.
Carbohydrate polymers, 195, 39-44 (2018-05-29)
Superhydrophobic surfaces have attracted great attention due to their attractive properties. Biopolymer-based low-cost and environmentally-friendly superhydrophobic coatings with easy-to-perform fabrication methods are always desirable. Herein, we report superhydrophobic surfaces using a one-step spray-coating of chitosan-based nanoparticles. The particles were easily
Amphiphilic nanoparticles based on poly (vinyl pyrrolidone) and stearoyl modified chitosan as drug vehicles for paclitaxel delivery.
Liu Z, et al.
Materials Letters, 185, 226-229 (2016)
Ultrastable coaxial cable-like superhydrophobic mesh with self-adaption effect: facile synthesis and oil/water separation application.
Xiao C, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8080-8090 (2016)
Çağla Koşak Söz et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 37478-37488 (2018-10-27)
We introduce the design of Janus-type paper sheets where one side of the paper exhibits superhydrophobic properties, whereas the other side of the sheet remains hydrophilic and therefore can take up aqueous solutions by capillary wicking. Such papers are being
Acylation of Cellulose Diacetate by Stearoyl Chloride and Characterization for the Acylated Product.
Wang Q, et al.
J. Polym. Mater., 32(4) (2015)