Kluczowe dokumenty
805149
Sigma-Aldrich
PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
Synonim(y):
9110 PLGA, poli(D,L-laktyd-co-glikolid)
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
średnia średnica
500 nm
gęstość
1.3 g/cm3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
9110 jest wykonany z poli(D,L-laktydu-co-glikolidu) o stosunku L/G 50/50 i Mw 30 000.
Aby odtworzyć:
  • Wyjąć produkt z zamrażarki.
  • Poczekać, aż temperatura wzrośnie do temperatury otoczenia.
  • Dodać wodę DI lub bufor do pojemnika.
  • Worteksować i sonikować przez 5 minut, aby upewnić się, że mikrosfery są dobrze zawieszone.
Zastosowanie
Zwykłe cząstki PLGA do testowania kompatybilności systemu w badaniach nad dostarczaniem leków. Cząsteczki mogą być stosowane jako nośniki poprzez przyłączenie leku lub substancji biologicznych/chemicznych do powierzchni cząsteczki. Cząsteczki PLGA są stosowane do kontrolowanego uwalniania, przedłużonego uwalniania i ukierunkowanego dostarczania leków.
Informacje prawne
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.