Kluczowe dokumenty
805157
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Synonim(y):
Degradex® Fluorescent PLGA
About This Item
Polecane produkty
opis
Excitation/emission: 460/500 nm
Poziom jakości
Formularz
powder
średnia średnica
100 nm
gęstość
1.3 g/cm3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
To re-constitute:
- remove the product from freezer.
- wait until temperature raises to ambient temperature.
- add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.