Kluczowe dokumenty
797944
Sigma-Aldrich
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
90 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Kulki fluorescencyjne, Nanocząstki krzemionki
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
90 nm
fluorescencja
λem 590 nm
absorpcja UV
λ: 570 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zastosowanie środków znakujących lub barwiących znacznie pomogło w badaniu złożonych interakcji biologicznych w biologii, a fluorescencyjne znakowanie biomolekuł okazało się niezbędnym narzędziem w wielu badaniach biologicznych. Dzięki doskonałym właściwościom fluorescencyjnym nanokulki krzemionkowe znajdują zastosowanie w znakowaniu biologicznym, bioobrazowaniu, biosensingu itp. Ultrastabilne cząstki wykazują bardzo wysoką odporność na fotowybielanie i mogą być stosowane w obrazowaniu pojedynczych cząstek, a także w technikach super rozdzielczości, takich jak mikroskopia ze stymulowaną emisją (STED).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Produkty
Find properties and applications of fluorescent silica nanobeads in basic and applied research.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
797944-2MG4061832965789