797901
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
25 nm, lyophilized
Synonim(y):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Formularz
powder
wielkość cząstki
25 nm
fluorescencja
λem 590 nm
absorpcja UV
λ: 570 nm Amax
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Find properties and applications of fluorescent silica nanobeads in basic and applied research.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.