Merck
805300
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
Synonim(y):
Degradex® Fluorescent PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Excitation/emission: 460/500 nm
Poziom jakości
Postać
powder
średnia średnica
500 nm
gęstość
1.3 g/cm3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature
  • Add DI water or buffer to the container
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Zastosowanie
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informacje prawne
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.