Kluczowe dokumenty
PCL20K
Sigma-Aldrich
PCL Microspheres
20 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
średnia średnica
20 μm
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Cząsteczki PCL są wykonane z poli(Ɛ-kaprolaktonu) o MW 14 000. Aby odtworzyć:
  • Ogrzać do temperatury otoczenia
  • Dodać wodę DI lub bufor, aby osiągnąć pożądane stężenie
  • Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że cząstki są dobrze zawieszone.
10 mg/ml zawiesiny cząstek w wodzie DI. Sonikacja lub worteksowanie cząstek przed każdym użyciem.
Zastosowanie
Zwykłe cząstki PCL do testowania kompatybilności systemu w badaniach nad dostarczaniem leków. Cząsteczki mogą być stosowane jako nośniki poprzez przyłączenie leku lub substancji biologicznych/chemicznych do powierzchni cząsteczki. Cząsteczki PCL są stosowane do kontrolowanego uwalniania, przedłużonego uwalniania i ukierunkowanego dostarczania leków. Szybkość degradacji PCL jest wolniejsza niż PLGA
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.