Kluczowe dokumenty
803340
Sulfo-SDA (Sulfo-NHS-Diazirine) (sulfosuccinimidyl 4,4′-azipentanoate)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
327.25
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(S(=O)([O-])=O)C1)N(OC(CCC2(N=N2)C)=O)C1=O.[Na+]
InChI
1S/C9H11N3O7S.Na/c1-9(10-11-9)3-2-7(14)19-12-6(13)4-5(8(12)15)20(16,17)18;/h5H,2-4H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KTYCFZFVXSHAGH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Water soluble—solubility in aqueous solutions improved by a sulfonate group
- Heterobifunctional—NHS ester group reacts with primary amines at pH 7 to 9 to form covalent amide bonds; diazirine (azipentanoate) group reacts efficiently with any amino acid side chain or peptide backbone upon activation with long-wave UV light (330-370 nm)
- Controllable—two-step chemical crosslinking is activated using common laboratory UV lamps
- Easy to use—these crosslinkers are photo-stable under typical laboratory lighting conditions so there is no need to perform experiments in the dark
- Better than aryl azides—the diazirine photoreactive group has better photostability in normal light than phenyl azide groups of traditional photoreactive crosslinkers, yet the diazirine group is more efficiently activated by long-wave UV light
Przestroga
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803340-50MG | 4061832874630 |