Merck
802824
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
Synonim(y):
BNNT
About This Item
Wzór liniowy:
BN
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352300
Formularz
nanotubes
powder
Poziom jakości
skład
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
średnia śr.
5 nm , nanotube
Średnica
5 nm ± 2 nm
ciąg SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Boron Nitride Nanotubes (BNNT) exhibit giant stark effect and electric field tunability of the band gap. BNNTs find applications in photovoltaics, nanoelectronics and as additive in polymeric composites. BNNTs show non-cytotoxicity which makes them promising for biomedical, therapeutic and diagnostics applications as well.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Boron Nitride Nanotubes for Drug Delivery.
Nanjwade BK, et al.
Advances in Materials Science Research, 10, 307-307 (2011)
Polymer composites of boron nitride nanotubes and nanosheets.
Meng W, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(47), 10049-10061 (2014)
Polymer composites reinforced by nanotubes as scaffolds for tissue engineering.
Wang W, et al.
International Journal of Polymer Science, 2014 (2014)
Tuğbagül Çal et al.
Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 27(1), 203-218 (2019-04-04)
Stem cells provide an opportunity to analyse the effects of xenobiotic on cell viability, differentiation and cell functions. Evaluation of the possible cytotoxic and DNA damaging effects on bone marrow CD34+ stem cells is important for their ability to differentiate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802824-1G
802824-250MG4061833243497