Kluczowe dokumenty
636428
Sigma-Aldrich
Diamond
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥97% trace metals basis
Synonim(y):
Diamentowy pył
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Próba
≥97% trace metals basis
Formularz
nanopowder
spherical
powierzchnia
200-450 m2/g , BET
wielkość cząstki
<10 nm (TEM)
gęstość
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.2‑0.7 g/mL
Opis ogólny
The particle size of diamond nanopowder is less than 50 nm and surface area is an average of 100 m2/g. Diamond nanopowder may be produced by multicathode direct current plasma chemical vapor deposition and high pressure high temperature (HPHT). Potential uses of nano-diamond are in biosensor applications. Surface modification of nano-diamond may enhance its linking mechanism with specific biomolecules.
Zastosowanie
  • Wgląd w międzyfazowy transfer ciepła w heterostrukturach β-Ga(2)O(3)/diament za pomocą potencjału uczenia maszynowego ..: W tym badaniu zbadano międzyfazowy transfer ciepła w heterostrukturach β-Ga2O3/diamentowych, zapewniając krytyczny wgląd w zarządzanie ciepłem w elektronice dużej mocy, kluczowy element w rozwoju wydajnych systemów magazynowania i konwersji energii (Sun et al., 2024).
  • Charakterystyka zanieczyszczeń w diamencie do zastosowań kwantowych i elektronicznych: postępy w katodoluminescencji z rozdzielczością czasową...: Badanie szczegółowo opisuje postępy w charakteryzowaniu zanieczyszczeń w diamencie, kluczowych dla rozwoju kwantowych urządzeń obliczeniowych i innych precyzyjnych zastosowań elektronicznych, przy użyciu innowacyjnych technik katodoluminescencji z rozdzielczością czasową (Arnold i in., 2024).
  • Przewodność cieplna i mechanizm spiekania kompozytów aluminiowo-diamentowych przygotowanych metodą szybkiego spiekania na gorąco wspomaganego prądem stałym...: Badania te koncentrują się na zwiększeniu możliwości zarządzania temperaturą materiałów, badając właściwości termiczne kompozytów aluminiowo-diamentowych, niezbędne do opracowania bardziej wydajnych systemów chłodzenia w urządzeniach elektronicznych i magazynujących energię (Jia et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermo-oxidation of tokamak carbon dust.
Davis JW, et al.
Journal of Nuclear Materials, 386, 764-767 (2009)
Reactions of amines with CVD diamond nanopowders.
Lee J K, et al.
Diamond and Related Materials, 14(3-7), 675-678 (2005)
Functionalized diamond nanopowder for phosphopeptides enrichment from complex biological fluids.
Hussain D, et al.
Analytica Chimica Acta, 775, 75-84 (2013)
Pontus Forsberg et al.
Optics express, 21(3), 2693-2700 (2013-03-14)
Control of the sidewall angle of diamond microstructures was achieved by varying the gas mixture, bias power and mask shape during inductively coupled plasma etching. Different etch mechanisms were responsible for the angle of the lower and upper part of
P Pereira Nogueira et al.
The Journal of clinical pediatric dentistry, 37(1), 53-57 (2013-01-25)
The aim of the present study was to evaluate hybrid layer thickness of primary molars sectioned with diamond, carbide and ultrasonic CVD burs. The occlusal enamel surfaces often molars were removed and superficial dentin was exposed. Three standardized cavities were