798088
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 120 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
About This Item
Polecane produkty
Formularz
suspension
Poziom jakości
skład
Nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
120 nm
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Properties & characteristics of Fluorescent Nanodiamonds & biofunctionalization strategies explained. Conjugation protocols for streptavidin functionalization, biotinylation & coupling biotinylated/streptavidin provided. FNDs may be used for labeling of low-level expressed targets, Bioimaging & Bioconjugation.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
798088-5ML | 4061832966311 |