Kluczowe dokumenty
901800
Sigma-Aldrich
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm NV centers, 140 nm avg. part. size, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Nanodiamenty
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
skład
nitrogen vacancy, ~3 ppm NV centers
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
140 nm
Opis ogólny
Fluorescencyjny nanodiament (wolne od azotu centra NV ~3 ppm, średni rozmiar części 140 nm, funkcjonalizowany kwasem karboksylowym, powlekany PEG 3000, 1 mg / ml w wodzie dejonizowanej), biokompatybilny nanomateriał na bazie węgla, ma interesujące właściwości, takie jak doskonała fotostabilność, niska toksyczność i łatwa funkcjonalizacja powierzchni. Może być wykorzystywany do różnych zastosowań biologicznych.
Zastosowanie
Nanodiamenty (ND) zawierające centra barwne NV wykazują fluorescencję w obszarze czerwonym / bliskiej podczerwieni (NIR). Fluorescencja w NDs pochodzi z wakansów azotowych i, w przeciwieństwie do kropek kwantowych i barwników organicznych, NDs nie fotobleją. Fluorescencyjne ND znajdują zastosowanie w obrazowaniu bez tła, cytometrii przepływowej, obrazowaniu superrozdzielczym itp. Nasze karboksylowe funkcjonalizowane ND pokryte PEG dobrze nadają się do przyłączania biomolekuł przy użyciu chemii EDC. Obecność przekładki PEG na ND zmniejsza przeszkodę steryczną między biomolekułami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond
A. Krueger and D. Lang
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Nanodiamond bioconjugate probes and their collection by electrophoresis
S. C. Hens et al.,
Diamond and Related Materials, 7, 1858-1858 (2008)
Nanodiamond-mediated drug delivery and imaging: Challenges and opportunities
V. Vaijayanthimala et al.,
Expert Opinion on Drug Delivery, 12, 1-1 (2014)
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting
B. Chang et al.,
Advances in Functional Materials, 23, 5737-5737 (2013)
The long-term stability and biocompatibility of fluorescent nanodiamond as an in vivo contrast agent
Vaijayanthimala V, et al.
Biomaterials, 33(31), 7794-7802 (2012)
Produkty
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.