Kluczowe dokumenty
901802
Sigma-Aldrich
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm, 140 nm avg. part. size, amine functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Nanodiamenty
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
skład
nitrogen vacancy, ~3 ppm
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
140 nm
Zastosowanie
Nanodiamenty (ND) zawierające centra barwne NV wykazują fluorescencję w obszarze czerwonym / bliskiej podczerwieni (NIR). Fluorescencja w NDs pochodzi z wakansów azotowych i, w przeciwieństwie do kropek kwantowych i barwników organicznych, NDs nie fotobleją. Fluorescencyjne ND znajdują zastosowanie w obrazowaniu bez tła, cytometrii przepływowej, obrazowaniu superrozdzielczym itp. Nasze powlekane PEG aminowane fluorescencyjne nanodiamenty dobrze nadają się do koniugacji z aktywowanymi biomolekułami, w których przeszkoda steryczna jest niepokojąca.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
A. Krueger and D. Lang
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Highly Fluorescent Nanodiamonds Protein-Functionalized for Cell Labeling and Targeting.
B. Chang et al.,
Advances in Functional Materials, 23, 5737-5737 (2013)
Nanodiamond bioconjugate probes and their collection by electrophoresis.
S. C. Hens et al.,
Diamond and Related Materials, 17, 1858-1858 (2008)
Nanodiamond-mediated drug delivery and imaging: Challenges and opportunities.
V. Vaijayanthimala et al.,
Expert Opinion on Drug Delivery, 12, 1-1 (2014)
Nanodiamond bioconjugate probes and their collection by electrophoresis.
Hens SC, et al.
Diamond and Related Materials, 17, 1858-1858 (2008)
Produkty
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.