Merck
796093
Sigma-Aldrich
Iron oxide hydroxide
aqueous nanoparticle dispersion, <5 nm (DLS), 20% solids by weight, pH ~3, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Iron hydroxide oxide, Iron oxyhydroxide
About This Item
Wzór liniowy:
FeHO2
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
dispersion
stężenie
20 wt. % in water
wielkość cząstki
<5 nm (DLS)
pH
3.0±0.5
~3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe+3].[OH-].[O-2]
InChI
1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+3;;-2/p-1
Klucz InChI
IEECXTSVVFWGSE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
This material is highly monodisperse in size and shape (<0.25 polydispersity index), and provides significantly improved surface reactivity. It is stable at high suspension densities, when utilized at the recommended pH range (3.0-4.0). Applications include emissions catalysis, oxidation catalysis, regeneration of particle traps in diesel engines, and use as a pigment.
Informacje prawne
Product of Cerion, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Zobacz wszystko