Merck
799521
Sigma-Aldrich
Indole-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H715N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C12=CC=CC=C1C=C[15N]2
InChI
1S/C8H6N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i9+1
Klucz InChI
DAIGRYNHHZOIRD-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2