Merck
729655
Sigma-Aldrich
Acetylene-13C2 dicarboxylic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Butynedioic acid-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13C13CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[13C]#[13C]C(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
Klucz InChI
YTIVTFGABIZHHX-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)