Key Documents
665223
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Butynedioic acid-2-13C, Acetylenedicarboxylic acid-1-13C disodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>250 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Klucz InChI
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)