Merck
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Synonim(y):
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
53 °C (lit.)
gęstość
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
Klucz InChI
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)