Merck
776564
Sigma-Aldrich
Boc-Val-Gly-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-110 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
776564-1G4061826654965
776564-5G4061833340912