Kluczowe dokumenty
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-194 °C (decomposition)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)