Key Documents
8.52361
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.57
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Opis ogólny
Building block for introduction of N-α-methyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3