Merck
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Methyl aspartic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Nazwa produktu
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Zastosowanie
N-metyloaminokwas chroniony Fmoc odpowiedni do syntezy peptydów w fazie stałej. Wykazano, że N-metyloaminokwasy poprawiają stabilność proteolityczną peptydów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
773077-1G4061826654798
773077-5G4061833340714