Merck
706434
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
Beilstein:
4718405
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-158 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)