Merck
771775
Sigma-Aldrich
(±)-Epinephrine-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H10NO3
Masa cząsteczkowa:
186.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(O)C=C(C(O)CNC([2H])([2H])[2H])C=C1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
UCTWMZQNUQWSLP-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)