Key Documents
N-069
(±)-Norepinephrine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D2,8D;
Klucz InChI
FQTFHMSZCSUVEU-GVFLBQLQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Neurotransmitter analysis: Norepinephrine-D6 HCl was employed as an internal standard in mass spectrometry for accurate neurotransmitter quantification in bioanalytical studies, aiding in precise measurements critical for neurological research (El-Deeb et al., 2024).
- Pharmacological research: Research utilized norepinephrine-D6 HCl for tracing metabolic pathways in pharmacology studies, demonstrating its value in discovering new therapeutic targets (Hu et al., 2024).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup