Kluczowe dokumenty
771031
Sigma-Aldrich
Cell Free Amino Acid Mixture-13C, 15N, D
2-100 mM in water, 98 atom % 13C, 97 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
2-100 mM in water
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ten produkt jest odpowiedni jako źródło aminokwasów znakowanych stabilnym izotopem do syntezy białek bez udziału komórek. Do zastosowań Mass Spec należy rozważyć produkt 909653, Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture for Mass Spec.
Produkt może wydawać się mętny ze względu na stosunkowo wysokie stężenie tyrozyny. Po rozcieńczeniu do użycia roztwór powinien być klarowny.
Opakowanie
1 ml wodnego roztworu wszystkich 20 aminokwasów.
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Komentarz do analizy
Stężenia aminokwasów różnią się w zależności od partii. Należy zapoznać się z certyfikatem analizy konkretnej partii.
Przybliżone stężenia (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Filippo Caschera et al.
BioTechniques, 58(1), 40-43 (2015-01-22)
Here we present a procedure for preparing amino acid mixtures--having both the desired composition and a physiological pH--at high concentrations for cell-free expression systems. Up to 2.1 mg/mL of active protein was synthesized in batch mode reactions with an all