Kluczowe dokumenty
767654
cis-Dichlorobis(dimethyl sulfoxide)platinum(II)
97%
Synonim(y):
cis-Dichlorobis(dimethylsulfoxido)platinum(II), Pt(DMSO)2Cl2
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
218-224 °C
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.2ClH.Pt/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
KDADQDWVKZJTDQ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Catalyst in the oleum-mediated (SO3-H2SO4) methane oxidation to form methyl bisulfate (MBS).
- Precursor in the synthesis of cyclometalated complexes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)