Merck
766127
Sigma-Aldrich
2,5-Dilfuoro-4-methoxyphenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrF2OZn
Masa cząsteczkowa:
288.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Negishi Coupling
stężenie
0.6 M in THF
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(F)c([Zn]Br)cc1F
InChI
1S/C7H5F2O.BrH.Zn/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;;/h3-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WEUAQJYCDOJDPB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Odczynnik nukleofilowy mający zastosowanie w reakcjach substytucji i addycji. Może być również stosowany w reakcjach sprzęgania krzyżowego (sprzęganie Negishi).
Organozinc Reagents.
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)