Merck
766054
Sigma-Aldrich
P-Chlorodiphenylphosphine
99%
Synonim(y):
Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
Beilstein:
512032
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
7.8 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.636 (lit.)
tw
320 °C (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jaewoo Kwak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(10), 4765-4772 (2015-02-11)
A series of mono-, di-, and tri-phosphine oxide substituted triarylboranes, Mes2BAr (1), MesBAr2 (2), and BAr3 (3) (Ar = 4-(Ph2PO)-2,6-Me2-C6H2) were prepared to investigate the effect of a phosphine oxide group (Ph2PO) on Lewis acidity enhancement of triarylboranes. The X-ray