Merck
765376
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
30 nm diameter, amine functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Materiały
PEG 5000
Formularz
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
poly bottle of 1 mL
OD
50
średnica
30 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.00 g/cm3
λmaks.
525 nm
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Nanocząstki złota (AuNP) o średnicy od 2 do 200 nm znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Wykazują one doskonałą biokompatybilność i atrakcyjne właściwości fizykochemiczne. Powłoki powierzchniowe z glikolu poli (etylenowego) (PEG) na nanocząstkach złota pomagają w zmniejszeniu adsorpcji białek, zmniejszają niespecyficzne interakcje z komórkami i znacznie poprawiają farmakokinetykę tych nanocząstek oraz zmniejszają agregację nanocząstek. Gęstość warstwy PEG zależy odwrotnie od krzywizny AuNP. Gęstsze powlekanie było możliwe na mniejszych AuNP. AuNP pokryte PEG 5000 wykazywały najwyższą stabilność koloidalną. Funkcjonalizowane aminami GNP, które mają glikol polietylenowy (PEG) jako ligand lub cząsteczkę nośnikową, tworzą koniugat z siRNA i są niezwykle przydatne w technologii RNAi. Ponieważ przylegają do błon komórkowych, mogą znaleźć zastosowanie w celowaniu komórkowym i wewnątrzkomórkowym w aplikacjach ukierunkowanego dostarczania leków, a także w badaniach biodystrybucji.
Zastosowanie
Poniżej wymieniono kilka innych konkretnych zastosowań:
  • Ponieważ AuNP przylegają do błon komórkowych, są one wykorzystywane do celowania komórkowego i wewnątrzkomórkowego w zastosowaniach ukierunkowanego dostarczania leków, a także mogą być wykorzystywane w badaniach biodystrybucji
  • AuNP mogą być również stosowane w terapii fototermicznej i radioterapii.
  • Proponowane zastosowania nanocząstek złota to: środki dostarczające leki w terapii raka, powłoki, tworzywa sztuczne, nanodruty, nanowłókna, tekstylia, zastosowania katalityczne.
  • Mogą być również wykorzystywane do przenoszenia siRNA, który działa przeciwko ludzkim komórkom raka prostaty poprzez hamowanie określonego genu nowotworowego.
Functionalized particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
Cechy i korzyści
  • Ujemnie naładowany kompleks siRNA-PEG przyłączony do dodatnio naładowanych GNP jest łatwo rozszczepialny w redukcyjnym środowisku cytozolowym, umożliwiając w ten sposób uwolnienie siRNA do cytozolu.
  • Powłoka PEG zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa wydajność GNP. PEG zwiększa stabilność nanocząstek i zapobiega aglomeracji.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah D Brown et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(13), 4678-4684 (2010-03-17)
The platinum-based anticancer drugs cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin are an important component of chemotherapy but are limited by severe dose-limiting side effects and the ability of tumors to develop resistance rapidly. These drugs can be improved through the use of
Scott H Brewer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(20), 9303-9307 (2005-09-21)
The interaction of bovine serum albumin (BSA) with gold colloids and surfaces was studied using zeta-potential and quartz crystal microbalance (QCM) measurements, respectively, to determine the surface charge and coverage. The combination of these two measurements suggests that BSA binding
Xiao-Dong Zhang et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2071-2081 (2011-10-07)
Gold nanoparticle toxicity research is currently leading towards the in vivo experiment. Most toxicology data show that the surface chemistry and physical dimensions of gold nanoparticles play an important role in toxicity. Here, we present the in vivo toxicity of
Timothy A Larson et al.
ACS nano, 6(10), 9182-9190 (2012-09-27)
Polyethylene glycol (PEG) surface coatings are widely used to render stealth properties to nanoparticles in biological applications. There is abundant literature on the benefits of PEG coatings and their ability to reduce protein adsorption, to diminish nonspecific interactions with cells
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)
Produkty
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.