Merck
764701
Sigma-Aldrich
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 5-[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoate
≥90%
Synonim(y):
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Benzylamino tetrazine N-hydroxysuccinimidyl ester, Benzylaminotetrazine-NHS, Bz-Tz-NHS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.37
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)NCC(C=C2)=CC=C2C3=NN=CN=N3
InChI
1S/C18H18N6O5/c25-14(2-1-3-17(28)29-24-15(26)8-9-16(24)27)19-10-12-4-6-13(7-5-12)18-22-20-11-21-23-18/h4-7,11H,1-3,8-10H2,(H,19,25)
Klucz InChI
QDUUJWMNSUXICN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-diokso-1-pirolidynylo-5-[4-(1,2,4,5-tetrazyno-3-ylo)benzyloamino]-5-oksopentanian może być stosowany w syntezie Tz-PEG11-1,4,7-triazacyklonano-N,N,N-trójoctanu, prekursora radiowego ligandu tetrazynowego znakowanego Al[18F]-NOTA, przydatnego w systemie obrazowania PET opartym na 18F.
Tetrazyna funkcjonalizowana estrem sukcynimidylowym do reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony. Ester sukcynimidylowy będzie reagował z aminami w celu modyfikacji małych cząsteczek, biomolekuł lub powierzchni. Tetrazyna reaguje z naprężonymi alkenami, takimi jak transcyklookten, norbornen i cyklopropen, tworząc stabilne wiązania kowalencyjne. Tetrazyny okazały się przydatne w reakcjach bioortogonalnych w wielu zastosowaniach obrazowania biologicznego i biokoniugacji.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
18F-Based Pretargeted PET Imaging Based on Bioorthogonal Diels?Alder Click Chemistry
Meyer JP, et al.
Bioconjugate Chemistry, 27(2), 298-301 (2015)
Specific Binding of Liposomal Nanoparticles through Inverse Electron?Demand Diels?Alder Click Chemistry.
Brand C, et al.
ChemistryOpen null
Rosemery Membreno et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (143) (2019-02-19)
While radioimmunotherapy (RIT) is a promising approach for the treatment of cancer, the long pharmacokinetic half-life of radiolabeled antibodies can result in high radiation doses to healthy tissues. Perhaps not surprisingly, several different strategies have been developed to circumvent this
18F-Labeling of Mannan for Inflammation Research with Positron Emission Tomography.
Li XG, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 7(9), 826-830 (2016)
Mark R Karver et al.
Bioconjugate chemistry, 22(11), 2263-2270 (2011-09-29)
1,2,4,5-Tetrazines have been established as effective dienes for inverse electron demand [4 + 2] Diels-Alder cycloaddition reactions with strained alkenes for over 50 years. Recently, this reaction pair combination has been applied to bioorthogonal labeling and cell detection applications; however